Learn More
6-Methyluracil, 97%
Codice prodotto. 11471227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11471227 100 g 100g
11481227 500 g 500g
11491227 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11471227 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24191.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 626-48-2 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-48-2
Formula molecolare C5H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 126.12
Numero MDL MFCD00006028
InChI Key SHVCSCWHWMSGTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methyluracil, 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine, pseudothymine, 6-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-methyluracil, 6-methylpyrimidine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl, uracil, 6-methyl, 6-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 6-methyl
PubChem CID 12283
ChEBI CHEBI:74733
IUPAC Name 6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methyluracil
Punto di fusione 317°C to 320°C
Quantità 100 g
Beilstein 115647
Indice di Merck 14,6133
Peso formulazione 126.12
Percent Purity 97%