Learn More
6-Methyluracil, TRC
Codice prodotto. 30132859
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132859 50 g 50g
30005159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30132859 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33816050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-48-2
Formula molecolare C5 H6 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Sinonimo 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 6-methyl- (8CI), 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine, 6-Methylpyrimidine-2,4-diol, 6-Methyluracil, AWD 23-15, K 4, NSC 9456, Pseudothymine
IUPAC Name 6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methyluracil
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Peso formulazione 126.0429
Percent Purity >95%