Learn More
6-Morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10553012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10553012 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10438192 1 g Amber Glass Bottle 1g
10091404 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10553012 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC17504CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 173282-60-5
Formula molecolare C10H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD03659703
InChI Key VZEANTSDLFVWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-morpholinonicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-morpholin-4-ylnicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-morpholinylpyridine-3-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl nicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyd, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl
PubChem CID 2776463
SMILES O=CC1=CN=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Morpholinonicotinaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 6-(morpholin-4-yl)pyridine-3-carbaldehyde
Peso formulazione 192.22
Percent Purity 97%