Learn More
6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10753717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10753717 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10046724 1 g Amber Glass Bottle 1g
10650096 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10753717 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore CC77751CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1192758-40-9
Formula molecolare C9H14ClN3O4
Molecular Weight (g/mol) 263.678
InChI Key VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride
PubChem CID 53444630
IUPAC Name 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid;hydrate;hydrochloride
SMILES C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 245.67
Percent Purity 97%