Learn More
6-Morpholin-4-ylpyridine-2-carbonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10422104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10422104 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10422104 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC38316DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Morpholin-4-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS 868755-53-7
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H11N3O
Numero MDL MFCD08690244
Quantità 1 g
Sinonimo 6-morpholinopicolinonitrile, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,6-4-morpholinyl
InChI Key WKDAOTSKEPJLCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
IUPAC Name 6-morpholin-4-ylpyridine-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 189.22
PubChem CID 18525738
Peso formulazione 189.22
Percent Purity 95%