Learn More
6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 221.28 |
| Percent Purity | 97% |