Learn More
(6-Morpholino-3-pyridinyl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10521702
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10521702 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10417802 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10521702 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC17509CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 388088-73-1
Formula molecolare C10H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 194.234
Numero MDL MFCD03086115
InChI Key NXKXCMMRCZMJRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-morpholino-3-pyridinyl methanol, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 6-morpholinopyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-morpholin-4-ylpyridine, 3-pyridinemethanol,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 6-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-yl methanol
PubChem CID 2776465
IUPAC Name (6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl)methanol
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (6-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 95%