Learn More
6-Morpholinonicotinic acid, 95+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
120800-52-4
C10H12N2O3
208.217
XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N
6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl
2776460
6-morpholin-4-ylpyridine-3-carboxylic acid
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
120800-52-4
C10H12N2O3
208.217
XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N
6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl
2776460
6-morpholin-4-ylpyridine-3-carboxylic acid
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Materiale o nome chimico 6-Morpholinonicotinic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 208.22
Percent Purity 95%