Learn More
6-Morpholinonicotinic acid, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10732103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10732103 1 g Amber Glass Bottle 1g
10161112 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10081404 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10732103 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC17501DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 120800-52-4
Formula molecolare C10H12N2O3
Molecular Weight (g/mol) 208.217
InChI Key XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl
PubChem CID 2776460
IUPAC Name 6-morpholin-4-ylpyridine-3-carboxylic acid
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Morpholinonicotinic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.22
Percent Purity 95%