Learn More
6-Morpholinopyridine-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10600274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10600274 1 g Amber Glass Bottle 1g
10235754 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10600274 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC38304DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 857283-88-6
Formula molecolare C10H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD08271893
InChI Key PWJWHXJUKOZOGB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525735
IUPAC Name 6-morpholin-4-ylpyridine-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Morpholinopyridine-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 6-morpholinopicolinaldehyde, 6-morpholinopyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyde, 4-6-formylpyridin-2-yl morpholine, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyd
Peso formulazione 192.22
Percent Purity 97%