Learn More
6-Nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10255864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10255864 10 g 10g
10799035 50 g 50g
10250405 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10255864 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08350EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 610-93-5
Formula molecolare C8H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 179.13
Numero MDL MFCD00033529
InChI Key RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
PubChem CID 223584
IUPAC Name 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Nitro-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 179.13
Percent Purity 97%