Learn More
6-Nitro-2(3H)-benzoxazolone, 98%
Codice prodotto. 11302999
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11302999 1 g 1g
11312999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11302999 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27796.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4694-91-1 | C7H4N2O4 | 180.119 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4694-91-1
Formula molecolare C7H4N2O4
Molecular Weight (g/mol) 180.119
Numero MDL MFCD00463755
InChI Key JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-nitrobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-nitro-2-benzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-nitro, 6-nitrobenzoxazolinone, 6-nitro benzoxazolinone, 6-nitro-3h-benzooxazol-2-one, 6-nitrobenzoxazol-2 3h-one, 6-nitrobenzoxazolone, 6-nitrobenzoxazole-2 3h-one, 6-nitro-1,3-benzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 78419
IUPAC Name 6-nitro-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Nitro-2(3H)-benzoxazolone
Punto di fusione 244°C to 249°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 180.12
Percent Purity 98%