Learn More
6-Nitro-2H-chromen-2-one, 97%, Maybridge
Codice prodotto. 10642243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10642243 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10642243 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB12331EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Nitro-2H-chromen-2-one
CAS 2725-81-7
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C9H5NO4
Numero MDL MFCD00016973
Quantità 10 g
Sinonimo 6-nitrocoumarin, 6-nitro-2h-chromen-2-one, 6-nitro-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-nitro, acmc-20abd6, maybridge1_002226, amtgc084, 6-nitro-2h-chromen-2-one #, 2h-1-benzopyran-2-one,6-nitro, 6-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one
InChI Key RMERXEXZXIVNBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 6-nitrochromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 191.142
PubChem CID 75944
Peso formulazione 191.14
Percent Purity 97%