Learn More
6-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 97%
Codice prodotto. 15466787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466787 250 mg 250mg
15456787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15466787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33900.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 28226-22-4 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28226-22-4
Formula molecolare C8H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 180.163
Numero MDL MFCD07698591
InChI Key GZAJZBARYACGSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,3,4-dihydro-6-nitro, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-6-nitro, 6-nitro-2,3-dihydrobenz-1,4-oxazine, 6-nitro-2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazine, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4 benzoxazine, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-6-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronicacid,pinacolester
PubChem CID 7062225
IUPAC Name 6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
SMILES C1COC2=C(N1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico 6-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Punto di fusione 117°C to 119°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 97%