Learn More
6-Nitro-4-quinazolone, TRC
Codice prodotto. 30483548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30483548 100 mg
30478447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30483548 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN596450100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6943-17-5
Formula molecolare C8H5N3O3
Molecular Weight (g/mol) 191.14
Sinonimo 6-Nitro-3H-quinazolin-4-one, 6-Nitro-4(1H)-quinazolinone, 6-Nitroquinazolin-4-ol, 6-Nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one, NSC 51669
IUPAC Name 6-nitro-1H-quinazolin-4-one
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2NC=NC(=O)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Nitro-4-quinazolone
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H5N3O3/c12-8-6-3-5(11(13)14)1-2-7(6)9-4-10-8/h1-4H,(H,9,10,12)
Peso formulazione 191.0331