Learn More
6-Nitrobenzothiazole, 98+%
Codice prodotto. 11493354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493354 50 g 50g
11344639 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493354 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10634.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2942-06-5 | C7H4N2O2S | 180.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2942-06-5
Formula molecolare C7H4N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 180.18
Numero MDL MFCD00014569
InChI Key QLUFBCVWKTWKBF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 6-nitro-1,3-benzothiazole
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Nitrobenzothiazole
Punto di fusione 173°C to 177°C
Quantità 50 g
Beilstein 7824
Sinonimo 6-nitrobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-nitro, 6-nitro-benzothiazole, pubchem21845, acmc-1ciqi, #, benzothiazole, 6-nitro-6ci,7ci,8ci,9ci
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])SC=N2
PubChem CID 76256
Peso formulazione 180.18
Percent Purity ≥98%