Learn More
6-Nitrobenzothiazole, TRC
Codice prodotto. 30465795
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465795 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465795 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4935805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Nitrobenzothiazole
CAS 2942-06-5
Formula molecolare C7H4N2O2S
Quantità 5 g
Sinonimo NSC 170646
InChI Formula InChI=1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-8-6/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2ncsc2c1
IUPAC Name 6-nitro-1,3-benzothiazole
Molecular Weight (g/mol) 180.18
Peso formulazione 179.9993