Learn More
6-Nitrocoumarin, 98+%
Codice prodotto. 11492517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492517 5 g 5g
11402527 25 g 25g
11412527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14792.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2725-81-7 | C9H5NO4 | 191.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2725-81-7
Formula molecolare C9H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 191.142
Numero MDL MFCD00016973
InChI Key RMERXEXZXIVNBF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75944
IUPAC Name 6-nitrochromen-2-one
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Nitrocoumarin
Punto di fusione 186°C to 190°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 166079
Sinonimo 6-nitrocoumarin, 6-nitro-2h-chromen-2-one, 6-nitro-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-nitro, acmc-20abd6, maybridge1_002226, amtgc084, 6-nitro-2h-chromen-2-one #, 2h-1-benzopyran-2-one,6-nitro, 6-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one
Peso formulazione 191.14
Percent Purity ≥98%