Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Nitrophthalide |
| Nota nome | 97% |
| CAS | 610-93-5 |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 140°C to 145°C |
| Colore | Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |