Learn More
6-Nitropiperonyl Alcohol, TRC
Codice prodotto. 30179602
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179602 50 mg 50mg
30179251 250 mg 250mg
30179455 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179602 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN90078350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15341-08-9
Formula molecolare C8H7NO5
Molecular Weight (g/mol) 197.14
IUPAC Name (6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol
SMILES OCc1cc2OCOc2cc1[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico 6-Nitropiperonyl Alcohol
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-2,10H,3-4H2
Peso formulazione 197.0324