Learn More
6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside, MedChemExpress
Descrizione
6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside is one of the components of the traditional Chinese medicine Kang-Jing.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside |
| CAS | 139446-82-5 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C27H36O14 |
| Quantità | 1 mg |
| SMILES | COC1=C(C[C@@H](C(C)(C)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO[C@H](OC[C@]3(O)CO)[C@@H]3O)O4)C4=CC(OC(C)=C5)=C1C5=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 584.57 |
| Peso formulazione | 584.57 |
| Percent Purity | 99.87% |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?