Learn More
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10522622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10522622 1 g 1g
10783223 10 g 10g
10049101 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10522622 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB07054DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 27372-38-9
Formula molecolare C5H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 142.114
Numero MDL MFCD00052030
InChI Key VUADWGRLHPTYPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid, unii-ot09ztp07e, ot09ztp07e, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,4,5-trihydropyridazine-3-carboxylic acid, pubchem19274
PubChem CID 99621
IUPAC Name 6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazine-3-carboxylic acid
SMILES C1CC(=O)NN=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 142.11
Percent Purity 97%