Learn More
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid monohydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10661473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10661473 1 g Amber Glass Bottle 1g
10304372 10 g Amber Glass Bottle 10g
10326394 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10661473 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB07063DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 37972-69-3
Formula molecolare C5H3N2O3
Molecular Weight (g/mol) 139.09
Numero MDL MFCD09064936
InChI Key GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid
PubChem CID 305970
IUPAC Name 6-oxo-1H-pyridazine-3-carboxylic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.12
Percent Purity 97%