Learn More
6-Phenoxynicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10774755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10774755 5 g Amber Glass Bottle 5g
10551512 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10487032 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10774755 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC19604DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 173282-69-4
Formula molecolare C12H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 199.209
Numero MDL MFCD02681950
InChI Key SOPOQXNWJNVZMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776500
IUPAC Name 6-phenoxypyridine-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Phenoxynicotinaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Sinonimo 6-phenoxynicotinaldehyde, 6-phenoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenoxypyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-phenoxy, 5-formyl-2-phenoxypyridine, 6-phenoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy
Peso formulazione 199.21
Percent Purity 97%