Learn More
6-Phenyl-2-thiouracil, TRC
Codice prodotto. 17983435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983435 1 g 1g
17961535 50 mg 50mg
17972875 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17983435 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3371051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36822-11-4
Formula molecolare C10 H8 N2 O S
Molecular Weight (g/mol) 204.248
Sinonimo Uracil, 6-phenyl-2-thio- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-6-phenyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol, 6-Phenyl-2-thiouracil, 6-Phenylthiouracil, Fenucil, NSC 163991, NSC 42600
IUPAC Name 6-phenyl-2-sulfanylidene-1H-pyrimidin-4-one
SMILES O=C1NC(=S)NC(=C1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Phenyl-2-thiouracil
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8N2OS/c13-9-6-8(11-10(14)12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,13,14)
Peso formulazione 204.0357