Learn More
(6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Specifica
Materiale o nome chimico | (6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 185.23 |
Percent Purity | 97% |