Learn More
(6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3484507
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
4634-09-7
C12H11NO
185.23
MFCD03086132
RXXIVABOKBNIEI-UHFFFAOYSA-N
6-phenylpyridin-3-yl methanol, 6-phenyl-3-pyridinyl methanol, 3-pyridinemethanol, 6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridylmethanol, 3-pyridinemethanol,6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridyl-methanol, 2-phenyl-5-hydroxymethylpyridine, rxxivabokbniei-uhfffaoysa-n, 6-phenyl-3-pyridyl methan-1-ol
22254216
4634-09-7
C12H11NO
185.23
MFCD03086132
RXXIVABOKBNIEI-UHFFFAOYSA-N
6-phenylpyridin-3-yl methanol, 6-phenyl-3-pyridinyl methanol, 3-pyridinemethanol, 6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridylmethanol, 3-pyridinemethanol,6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridyl-methanol, 2-phenyl-5-hydroxymethylpyridine, rxxivabokbniei-uhfffaoysa-n, 6-phenyl-3-pyridyl methan-1-ol
22254216
Materiale o nome chimico (6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 185.23
Percent Purity 97%