Learn More
(6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 185.23 |
| Percent Purity | 97% |