Learn More
6-Phenylnicotinaldehyde, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC21104DA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 63056-20-2 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10011174
  • 172.00€ / 1g
Spedizione stimata
15-12-2020
Identificatori chimici
63056-20-2
183.21
HWDMDOSKSDLXEH-UHFFFAOYSA-N
2764562
C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
C12H9NO
MFCD03086130
6-phenylnicotinaldehyde, 6-phenylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl, 2-phenylpyridine-5-carbaldehyde, 6-phenyl-pyridine-3-carbaldehyde
6-phenylpyridine-3-carbaldehyde
Specifica
6-Phenylnicotinaldehyde
1g
96.5
97%
MFCD03086130
HWDMDOSKSDLXEH-UHFFFAOYSA-N
6-phenylpyridine-3-carbaldehyde
2764562
97%
Amber Glass Bottle
63056-20-2
100.0
C12H9NO
6-phenylnicotinaldehyde, 6-phenylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl, 2-phenylpyridine-5-carbaldehyde, 6-phenyl-pyridine-3-carbaldehyde
C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
183.21
183.21
Videos
SDS Documenti