Learn More
6-Phenylnicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10306404
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10306404 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10011174 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10306404 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC21104CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 63056-20-2
Formula molecolare C12H9NO
Molecular Weight (g/mol) 183.21
Numero MDL MFCD03086130
InChI Key HWDMDOSKSDLXEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-phenylnicotinaldehyde, 6-phenylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl, 2-phenylpyridine-5-carbaldehyde, 6-phenyl-pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 2764562
IUPAC Name 6-phenylpyridine-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Phenylnicotinaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 97%