Learn More
6-Phenylnicotinonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10547854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10547854 250 mg 250mg
10295404 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10547854 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC21116CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 39065-54-8
Formula molecolare C12H8N2
Molecular Weight (g/mol) 180.21
Numero MDL MFCD06637420
InChI Key OSRYUVXCTNUGRM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12576518
IUPAC Name 6-phenylpyridine-3-carbonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Phenylnicotinonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 6-phenylnicotinonitrile, 5-cyano-2-phenylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile,6-phenyl, 3-pyridinecarbonitrile, 6-phenyl, 6-phenylniocotinonitrile, 2-phenyl-5-cyanopyridine, 3-cyano-6-phenylpyridine, 6-phenyl-3-pyridinecarbonitrile
Peso formulazione 180.21
Percent Purity 97%