Learn More
6-Phenylphenathridine-3,8-diamine, TRC
Codice prodotto. 30413286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413286 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413286 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP335860500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Phenylphenathridine-3,8-diamine
CAS 52009-64-0
Formula molecolare C19 H15 N3
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H15N3/c20-13-6-8-15-16-9-7-14(21)11-18(16)22-19(17(15)10-13)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,20-21H2
SMILES Nc1ccc2c(c1)nc(c3ccccc3)c4cc(N)ccc24
IUPAC Name 6-phenylphenanthridine-3,8-diamine
Molecular Weight (g/mol) 285.34
Peso formulazione 285.1266