Learn More
6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil), Mikromol™
Codice prodotto. 16676122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16676122 100 mg 100mg
17993236 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16676122 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0521.05
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
CAS 24867-26-3
Nomi componenti o analita 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H15 N5
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Minoxidil Imp. E (EP), Minoxidil USP Related Compound E, Minoxidil USP RC E, 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Desoxyminoxidil, Minoxidil Related Compound E, Minoxidil Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13)
SMILES Nc1cc(nc(N)n1)N2CCCCC2
IUPAC Name 6-piperidin-1-ylpyrimidine-2,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Quantità 100 mg
Peso formulazione 193.1327 g/mol