Learn More
6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil), Mikromol™
Descrizione
6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil) |
| CAS | 24867-26-3 |
| Nomi componenti o analita | 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H15 N5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Minoxidil Imp. E (EP), Minoxidil USP Related Compound E, Minoxidil USP RC E, 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Desoxyminoxidil, Minoxidil Related Compound E, Minoxidil Impurity E |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13) |
| SMILES | Nc1cc(nc(N)n1)N2CCCCC2 |
| IUPAC Name | 6-piperidin-1-ylpyrimidine-2,4-diamine |
| Vedi altri risultati |