Learn More
6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 6-Piperidin-1-ylnicotinaldehyde |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 190.24 |
| Percent Purity | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?