Learn More
6-Piperidinonicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10653085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10653085 5 g 5g
10641435 250 mg 250mg
10112882 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10653085 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07044DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 120800-50-2
Formula molecolare C11H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 206.25
Numero MDL MFCD03791231
InChI Key QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-piperidin-1-yl nicotinic acid, 6-piperidinonicotinic acid, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-piperidin-1-ylnicotinic acid, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-20alxo, 6-piperidin-1-yl nicotinicacid, 6-piperidylpyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 2794761
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Piperidinonicotinic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
IUPAC Name 6-piperidin-1-ylpyridine-3-carboxylic acid
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 97%