Learn More
(6-Piperidinopyrid-2-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10680454
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10680454 1 g Amber Glass Bottle 1g
10245274 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10680454 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC38109DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 869901-07-5
Formula molecolare C11H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 192.262
Numero MDL MFCD08690242
InChI Key WLHPFWHASVOLSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-piperidinopyrid-2-yl methanol, 6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 6-piperidyl-2-pyridyl methan-1-ol, 2-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl-6-piperidin-1-ylpyridine
PubChem CID 18525733
IUPAC Name (6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (6-Piperidinopyrid-2-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 192.26
Percent Purity 97%