Learn More
(6-Piperidinopyrid-2-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10398313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10398313 250 mg 250mg
10149162 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10398313 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC38113CB
Identificatori chimici
CAS 868755-51-5
Formula molecolare C11H17N3
Molecular Weight (g/mol) 191.28
Numero MDL MFCD08690243
InChI Key AMSLKMQNMJEDRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-piperidinopyrid-2-yl methylamine, 6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methanamine, 1-6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methanamine, 6-piperidyl-2-pyridyl methylamine, 2-pyridinemethanamine,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methylamine, 1-6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methylamine
PubChem CID 18525734
IUPAC Name (6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl)methanamine
SMILES NCC1=NC(=CC=C1)N1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico (6-Piperidinopyrid-2-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 191.28
Percent Purity 97%