Learn More
6-Piperidinopyridine-2-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10748065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10748065 250 mg 250mg
10544194 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10748065 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC38104CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 859850-71-8
Formula molecolare C11H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 190.246
Numero MDL MFCD08543443
InChI Key CFKVMXWXARUDQI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-piperidin-1-yl picolinaldehyde, 6-piperidinopyridine-2-carbaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-2-carbaldehyde, 2-formyl-6-piperidin-1-yl pyridine, 6-piperidylpyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 18525732
IUPAC Name 6-piperidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)C=O
Specifications
Materiale o nome chimico 6-Piperidinopyridine-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 190.24
Percent Purity 97%