Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a 6 posizioni ad angolo fisso Highconic™
Codice prodotto. 10318612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di provetta:
16 mL Tube
Conical
Conical Falcon
Microtube
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di provetta Dimensione della confezione
10318612 Conical Falcon Pezzo
10107881 Microtube Pezzo
10676373 Conical Pezzo
10085060 16 mL Tube Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10318612 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.05€
    81.00€ / pezzi 1
    Risparmia 18.05€
    18% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Requires
Per l'adattatore conico da 50 ml 75-007-556 sono necessari tappetini in gomma (forniti con i cestelli). Per l'impiego degli adattatori di tutti gli altri formati, rimuovere i tappetini in gomma.
Compatibili con provette fino a 50 ml
Adattatori per rotore a 6 posizioni ad angolo fisso Highconic
Gli adattatori consentono di inserire provette e microprovette con fondo rotondo o conico.
Order Info
Adattatori in vendita singolarmente; ordinare la quantità appropriata per il rotore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotor Adapter
Tipo di provetta Conical Falcon
Capacità 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotore ad angolo fisso HiGhConic™
Dimensioni provetta 50 mL