Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 6-Point Ring Light
Codice prodotto. 15773032 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cold light source KL300LED
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15773032 Cold light source KL300LED 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15773032 Fornitore SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N. del fornitore 172601
Spedizione stimata: 22-12-2026
The 6-Point Ring Light provides optimal lighting for contrast while reducing shadows. Mounts directly to objective by means of thumb screw. For use with cold light source KL300LED.
  • 6-point Ringlight with eco-friendly Puravis fiber optics.
  • Fiber bundle protected with flexible metal PVC sheathing.
  • Housing made of rugged, black anodized aluminum.
  • Cost effective in comparison to annular ringlights.
  • Illumination with reduced shadows, but still sufficient shadows for improved contrasts.
Specifica
Tipo Fiber Optic Ringlight
Diametro (sistema imperiale) 3.7 in.
Diametro (sistema metrico) 94 mm
Diametro (sistema metrico) interno 66 mm
Da utilizzare con (applicazione) Stereo Microscopy illumination
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cold light source KL300LED
Altezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Altezza (sistema metrico) 23 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 39.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm
Materiale Eco-friendly Puravis Glass Optical Fibers