Learn More
(6-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10587084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10587084 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10587084 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC38009CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 868755-48-0
Formula molecolare C10H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 178.235
Numero MDL MFCD09702357
InChI Key INCLVFBQYYTJLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl methanol, 6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol,6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 6-pyrrolidinyl-2-pyridyl methan-1-ol, 1-2-hydroxymethyl pyridin-2-yl pyrrolidine, 2-hydroxymethyl-6-pyrrolidin-1-yl pyridine
PubChem CID 24229483
IUPAC Name (6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC(=N2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (6-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 97%