Learn More
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10119302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10119302 1 g 1g
10685155 250 mg 250mg
10245314 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10119302 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC38004DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 230618-24-3
Formula molecolare C10H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 176.22
Numero MDL MFCD08435859
InChI Key SZOZYXCTOMKVTL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10821162
IUPAC Name 6-pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 6-pyrrolidin-1-yl picolinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl-picolinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-1-pyrrolidinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl
Peso formulazione 176.22
Percent Purity 97%