Learn More
6-Quinolinecarbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10021384
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
4113-04-6
C10H7NO
157.17
VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N
quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el
765653
4113-04-6
C10H7NO
157.17
VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N
quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el
765653
Materiale o nome chimico 6-Quinolinecarbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 157.17
Percent Purity 97%