Learn More
6-Quinolinecarbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Quinolinecarbaldehyde |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 157.17 |
| Percent Purity | 97% |