Learn More
6-Quinolinol, TRC
Codice prodotto. 30410710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410710 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410710 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ740000100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Quinolinol
CAS 580-16-5
Formula molecolare C9H7NO
Quantità 100 g
Sinonimo 1H-1,6-Epoxyquinoline, 6-Hydroxyquinoline, NSC 26343
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO/c11-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h1-6,11H
SMILES Oc1ccc2ncccc2c1
IUPAC Name quinolin-6-ol
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Peso formulazione 145.0528