Learn More
6-Quinolinylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10463403
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10463403 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10357192 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10463403 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC04509CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 100516-88-9
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.188
Numero MDL MFCD03789621
InChI Key YQEJIIUSNDZIGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-quinolinylmethanol, 6-quinolinemethanol, 6-hydroxymethylquinoline, quinolin-6-yl methanol, 6-quinolylmethanol, pubchem12427, quinolin-6-yl-methanol, 6-hydroxymethyl quinoline, 6-hydroxymethyl-quinoline
PubChem CID 1514385
IUPAC Name quinolin-6-ylmethanol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)CO)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Quinolinylmethanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97%