Learn More
6-Quinoxalinamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10354322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10354322 1 g Amber Glass Bottle 1g
10366464 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10354322 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC11714DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 6298-37-9
Formula molecolare C8H7N3
Molecular Weight (g/mol) 145.17
Numero MDL MFCD00462821
InChI Key MSGRFBKVMUKEGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-aminoquinoxaline, 6-quinoxalinamine, 6-quinoxalinylamine, quinoxalin-6-ylamine, quinoxaline-6-ylamine, 6-chinoxalinamin, 6-amino-quinoxaline, pubchem15453, quinoxalin, 6-amino
PubChem CID 237859
IUPAC Name quinoxalin-6-amine
SMILES NC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Quinoxalinamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 97%