Learn More
6-Quinoxalinamine, TRC
Codice prodotto. 17962815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962815 1 g 1g
17920345 5 g 5g
17914775 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17962815 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ7500101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6298-37-9
Formula molecolare C8 H7 N3
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Sinonimo 6-Quinoxalinamine, Quinoxaline, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), (Quinoxalin-6-yl)amine, 6-Aminoquinoxaline, 6-Quinoxalylamine, NSC 41810
IUPAC Name quinoxalin-6-amine
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoxalin-6-amine
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7N3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,9H2
Peso formulazione 145.064