Learn More
6-Quinoxalinecarboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Quinoxalinecarboxylic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 174.16 |
| Percent Purity | 95% |